Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro de celulosa de grado 1103
Apto para la eliminación de partículas finas.
3.14€ - 484.74€
Especificaciones
Material Celulosa
Particle Retention De 12 a 16 μm
Tamaño de poro De 12 a 16 μm
Para utilizar con (aplicación) Para tintes, éter, soluciones alcohólicas, aguas de colonia, soluciones saladas, extractos vegetales, soluciones para el cabello, perfumes, tintes, zumos con sacarina, vinagre
Grado 1103
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11739995
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 90 mm
3.14€
paquete de 100
View alternative products
Save Up to 
»
En stock
para ver el stock
Add to basket
11780016
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco plegado 500 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11720026
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco plegado 800 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11749995
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 110 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11759995
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 12 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11769995
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 185mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11779995
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 150mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11780006
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 240 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11709995
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 47mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11719995
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 55 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11730016
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco plegado 150mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11729995
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 70 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11760006
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
Disco simple 800 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
  • Papel suave grueso
  • Con resistencia a la humedad
Specifications
Specifications
Celulosa
De 12 a 16 μm
1103
0.3 mm
De 12 a 16 μm
Para tintes, éter, soluciones alcohólicas, aguas de colonia, soluciones saladas, extractos vegetales, soluciones para el cabello, perfumes, tintes, zumos con sacarina, vinagre
Paq. de 100
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications