Learn More
GPR183/EBI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | GPR183/EBI2 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16890064
|
Proteintech
12377-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16880064
|
Proteintech
12377-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GPR183 was identified by the up-regulation of its expression upon Epstein-Barr virus infection of primary B lymphocytes. GPR183 is predicted to encode a G protein-coupled receptor that is most closely related to the thrombin receptor. Expression of this gene was detected in B-lymphocyte cell lines and lymphoid tissues but not in T-lymphocyte cell lines or peripheral blood T lymphocytes. The function of this gene is unknown.Especificaciones
GPR183/EBI2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P32249, Q3U6B2 | |
1880, 321019 | |
GPR183/EBI2 Fusion Protein Ag3035 | |
Primary | |
-20°C | |
GPR183 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EBI2, G protein coupled receptor 183, GP183, GPR183 | |
Gpr183 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
GPR183/EBI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech