Learn More
GPR183/EBI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16880064 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16880064 150 μL 150 microlitros
16890064 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16880064
Marca: Proteintech 123771AP150UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
GPR183 was identified by the up-regulation of its expression upon Epstein-Barr virus infection of primary B lymphocytes. GPR183 is predicted to encode a G protein-coupled receptor that is most closely related to the thrombin receptor. Expression of this gene was detected in B-lymphocyte cell lines and lymphoid tissues but not in T-lymphocyte cell lines or peripheral blood T lymphocytes. The function of this gene is unknown.
Especificaciones
Antígeno GPR183/EBI2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica GPR183
N.º de referencia del gen P32249, Q3U6B2
Alias de gen EBI2, G protein coupled receptor 183, GP183, GPR183
Símbolos de los genes Gpr183
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GPR183/EBI2 Fusion Protein Ag3035
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1880, 321019
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG