Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión serie GP con calibración interna
Con capacidades de 12 a 102 kg, estas balanzas industriales de alta precisión tienen un gran plato de pesaje, además de protección IP65 contra el polvo y el agua. Función SmartRange para una mayor precisión, independientemente del peso de tara del recipiente.
4655.00€ - 6260.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | VFD |
---|---|
Tiempo de estabilización | 1,5 segundos |
Tipo | Balanzas de precisión industriales |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16641132
![]() |
A&D Weighing
GP-40K |
41 kg |
4655.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16671132
![]() |
A&D Weighing
GP-61K |
61 kg |
6260.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Homologación tipo CE (excepto en los modelos KS, GP-40K y GP-61K)
- Pantalla con diseño de brazo móvil o independiente y diseño de plataforma
- Protección IP65
- Construcción duradera de acero inoxidable y aleación de aluminio
- Calibración fácil con masa de calibración interna
- Velocidad de respuesta del SHS de solo 1,5 segundos
- Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
- Interfaz RS-232C
- Salida de comparador y salida analógica (opcional)
- Gran pantalla fluorescente de vacío
- Función de memoria de datos
- Función de recuento con ACAI (mejora de la precisión de recuento automático)
- Función de rango inteligente (GP-32K/102K/32KS)
- Función de comparación
- Pesaje con gancho inferior para muestras térmicas y magnéticas, así como para calcular la densidad
- Función de pesaje de animales
Especificaciones
VFD | |
1,5 segundos | |
Balanzas de precisión industriales |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
A&D Weighing Balanzas de precisión serie GP con calibración interna