Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión serie GP con calibración interna
Click to view available options
Capacidad:
41 kg
61 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseño de brazo oscilante o diseño de plataforma y pantalla independiente
- Protección IP65
- Construcción de acero inoxidable & aleación de aluminio resistente
- Calibración sencilla con pesa de calibración interna
- Velocidad de respuesta de SHS de solo 1,5 segundos
- Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
- Interfaz RS-232C.
- Salida de comparador y salida analógica (opcional)
- Gran pantalla fluorescente de vacío
- Función de memoria de datos
- Función de recuento con ACAI (mejora de precisión por recuento automático)
- Función de comparador
- Pesaje con gancho inferior para muestras térmicas y magnéticas, así como para el cálculo de la densidad
- Función de pesaje de animales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 41 kg |
| Tipo de pantalla | VFD |
| Legibilidad | 0,5 g |
| Tiempo de estabilización | 1,5 segundos |
| Tipo | Balanzas de precisión industriales |