Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 250mL Gosselin™ se suministran con tapón individual, doble o con tapón de rosca a prueba de fugas.
Marca:  Gosselin™ LC250-13
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11848861
  • 222.97€ / paquete de 210
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Descripción
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Estériles o asépticos mediante radiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Cuadrada
Polietileno de alta densidad (HPDE)
57 mm
CE N°1935/2004, ISO 11137
109 mm
LDPE
Natural
37 mm
57 mm
Azul
Sí
Tresylene
Tapón de rosca individual
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml > Tapón de rosca de LDPE azul con cierre individual; no estéril