Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Estériles o asépticos mediante radiación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Natural |
| Descripción | Cuadrada |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 57 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 57 mm |
| Color del tapón | Azul |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |
| Mostrar más |