Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 250mL Gosselin™ se suministran con tapón individual, doble o con tapón de rosca a prueba de fugas.
Marca:  Gosselin™ LC220-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11703104
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Estériles o asépticos mediante radiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Cuadrada
Polietileno de alta densidad (HPDE)
No estéril
Rojo
Sí
92 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Natural
37 mm
76 mm
76,5mm
CE N°1935/2004
Tresylene
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml > Tapón de rosca rojo a prueba de manipulación con sello de tresylene; no estéril