Learn More
Escamas/esfera de oro, APS 2,2-3,5 micrómetros, 99,96 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
296.00€ - 1405.00€
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11309817
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042153.03
1 g
296.00€
1 g
11399807
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042153.06
5 g
1405.00€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Escamas/esfera de oro, APS 2,2-3,5 micrómetros, 99,96 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals