Learn More
Escamas/esfera de oro, APS 2,2-3,5 micrómetros, 99,96 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold flake/sphere |
| Cantidad | 1 g |
| Tamaño de partículas | APS 2.2 to 3.5 Micron |
| Formulario | Escama gruesa |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.96% |