Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de discos de membrana de Metricel™ GN-6
La membrana certificada de 0,45 μm para el análisis microbiológico cumple o supera las especificaciones reglamentarias.
119.00€ - 208.00€
Especificaciones
Material | Éster de celulosa mixta hidrófila |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
N.° por paquete | 100/paquete |
Grosor (métrico) | 152 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17154531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63068 |
25 mm | Plain | N/A | ||||||
17164531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63069 |
47 mm | Plain | N/A | ||||||
17144531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63020 |
47 mm | Gridded |
196.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17184531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
64382 |
37 mm | Plain |
208.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17174531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
64191 |
25 mm | Gridded |
138.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Mixed cellulose esters is the most accepted filter media for microbiological analysis, and provides maximum recovery of organisms
- Unique dot grid pattern gridline provides guidance for quantification of bacterial colonies without growth inhibition or enhancement
- Suitable for microbiological analysis using the Membrane Filter (MF) Technique. Each box contains a signed certification for your permanent records
- Variety of packaging options meets any need. Available in individually packaged S-Packs, autoclave packs, or non-sterile packs
- Use with nutrient media for high growth levels and easy identification of contaminants
- Designed for laboratory applications only
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
Éster de celulosa mixta hidrófila | |
No estéril | |
152 μm |
0,45 μm | |
100/paquete | |
Hidrófilo |
Seguridad y manipulación
- Membranes: cellulose nitrate and esters of cellulose
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose