Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Metricel™ Membrane Disc Filters
Certified 0.45 μm membrane for microbiological analysis meets or surpasses regulatory specifications.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 64191
Detalles adicionales : Peso : 0.20900kg
Descripción
- Los ésteres de celulosa mixta son el medio de filtración más aceptado para el análisis microbiológico y proporcionan la máxima recuperación de organismos
- La rejilla en cuadrícula de puntos única proporciona orientación para la cuantificación de colonias bacterianas sin inhibición ni aumento del crecimiento
- Adecuado para análisis microbiológicos con la técnica de filtro de membrana (FM). Cada cuadro contiene una certificación firmada para sus registros permanentes
- La variedad de opciones de envasado cubre cualquier necesidad. Disponibles en paquetes S-Packs envasados individualmente, paquetes de autoclave o paquetes no estériles
- Utilícelo con medios de nutrientes para obtener altos niveles de crecimiento y una fácil identificación de contaminantes
- Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
- No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Éster de celulosa mixta hidrófila | |
No estéril | |
152 μm | |
25 mm |
0,45 μm | |
100/paquete | |
Cuadriculado |