Learn More
Glypican-3 Rabbit, Clone: GPC3/1534R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | Glypican-3 |
---|---|
Clon | GPC3/1534R |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15970108
|
EnquireBio
2719-RBM4-P0 |
20 μg | |||||||
15980108
|
EnquireBio
2719-RBM4-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Glypican-3 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
2719 | |
Recombinant human full-length GPC3 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
67kDa |
GPC3/1534R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_004475 | |
GPC3 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
293T cells or Hepatocellular carcinoma |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Glypican-3 Rabbit, Clone: GPC3/1534R, enQuireBio™