Learn More
Glypican-3 Rabbit, Clone: GPC3/1534R, enQuireBio™
Código de producto. 15980108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15980108 100 μg 100 microgramos
15970108 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15980108 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 2719RBM4P1
Rabbit Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Glypican-3
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon GPC3/1534R
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
N.º de referencia del gen NP_004475
Símbolos de los genes GPC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length GPC3 protein
Peso molecular del antígeno 67kDa
Control positivo 293T cells or Hepatocellular carcinoma
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2719
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG κ