Learn More
Invitrogen™ Kit de detección colorimétrica de glucosa
Ensayo de los niveles de glucosa en suero, plasma, orina, tampones y medios de cultivo tisular.
544.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Almacenar a –20 °C.
Método de detección Colorimétrico
Formato del kit de inmunoensayo VetMAX™-Gold AIV
Tipo de producto Kit de detección colorimétrica de glucosa
Tipo de muestra otros fluidos biológicos, plasma, Suero
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15880712
Ver documentos
Invitrogen™
EIAGLUC
2 × 96 pruebas
544.00€
paquete de 2
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Almacenar a –20 °C.
VetMAX™-Gold AIV
otros fluidos biológicos, plasma, Suero
Sin genes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Colorimétrico
Kit de detección colorimétrica de glucosa
Lector de microplacas
Sin genes
Glucosa
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Kit de detección colorimétrica de glucosa