Learn More
Glibenclamide, MedChemExpress
MedChemExpress Glibenclamide (Glyburide) is an orally active ATP-sensitive K+ channel (KATP) inhibitor and can be used for the research of diabetes and obesity.
Marca: Medchem Express HY-15206
Descripción
Glibenclamide inhibits P-glycoprotein. Glibenclamide directly binds and blocks the SUR1 subunits of KATP and inhibits the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein (CFTR). Glibenclamide interferes with mitochondrial bioenergetics by inducing changes on membrane ion permeability. Glibenclamide can induce autophagy.Especificaciones
Glibenclamide | |
Blanco | |
C23H28ClN3O5S | |
Glyburide | |
ClC1=CC(C(NCCC2=CC=C(S(NC(NC3CCCCC3)=O)(=O)=O)C=C2)=O)=C(OC)C=C1 | |
494.0 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
10238-21-8 | |
Research | |
1 g | |
DMSO : 250 mg/mL (506.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic and warming) | |
494.0 | |
98.89% | |
Solid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only