Learn More
Glibenclamide, MedChemExpress
Código de producto. p-200096750
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16431489 1 g 1 g
16448957 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16431489
Marca: Medchem Express HY15206
MedChemExpress Glibenclamide (Glyburide) is an orally active ATP-sensitive K+ channel (KATP) inhibitor and can be used for the research of diabetes and obesity.
Glibenclamide inhibits P-glycoprotein. Glibenclamide directly binds and blocks the SUR1 subunits of KATP and inhibits the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein (CFTR). Glibenclamide interferes with mitochondrial bioenergetics by inducing changes on membrane ion permeability. Glibenclamide can induce autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glibenclamide
CAS 10238-21-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28ClN3O5S
Cantidad 1 g
Sinónimo Glyburide
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (506.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC(C(NCCC2=CC=C(S(NC(NC3CCCCC3)=O)(=O)=O)C=C2)=O)=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 494.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.0
Porcentaje de pureza 98.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism