Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 2 clase B
Pipetee líquidos de forma segura. Las pipetas graduadas de clase B y tipo 2 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 2 tienen la marca de cero en la punta.
32.60€ - 55.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clase B, BS 700 ISO 835 |
---|---|
Clase | B |
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Cantidad | 5/pack |
Código de producto | Marca | Tolerancia | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tolerancia | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11942178
|
Fisherbrand™
|
±0,05 ml | 10 ml |
38.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11952178
|
Fisherbrand™
|
±0,02 ml | 25 ml |
55.45€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11932178
|
Fisherbrand™
|
±0,015 ml | 5 ml |
32.60€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Graduaciones de cerámica azul
- Pipetas de tipo 2
- Vidrio sodocálcico
- Tolerancias de clase B
- Graduados
Especificaciones
Clase B, BS 700 ISO 835 | |
Vidrio sodocálcico | |
5/pack |
B | |
Sí | |
Pipeta con perilla |