Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 2 clase B
Pipetee líquidos de forma segura. Las pipetas graduadas de clase B y tipo 2 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 2 tienen la marca de cero en la punta.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13140kg
Descripción
- Graduaciones de cerámica azul
- Pipetas de tipo 2
- Vidrio sodocálcico
- Tolerancias de clase B
- Graduados
Especificaciones
Clase B, BS 700 ISO 835 | |
Vidrio sodocálcico | |
5/pack | |
5 ml |
B | |
Sí | |
±0,015 ml | |
Pipeta con perilla |