Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 2 clase B
Pipetee líquidos de forma segura. Las pipetas graduadas de clase B y tipo 2 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 2 tienen la marca de cero en la punta.
Marca: Fisherbrand™
32.59 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16740kg
Descripción
- Graduaciones de cerámica azul
- Pipetas de tipo 2
- Vidrio sodocálcico
- Tolerancias de clase B
- Graduados
Especificaciones
Clase B, BS 700 ISO 835 | |
Vidrio sodocálcico | |
0,05 mL | |
±0,05 ml | |
Pipeta con perilla |
B | |
Sí | |
5/pack | |
10 ml |