Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 2 clase B
Pipetee líquidos de forma segura. Las pipetas graduadas de clase B y tipo 2 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 2 tienen la marca de cero en la punta.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.26280kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11952178
  • 55.45€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Graduaciones de cerámica azul
  • Pipetas de tipo 2
  • Vidrio sodocálcico
  • Tolerancias de clase B
  • Graduados
Especificaciones
Especificaciones
Clase B, BS 700 ISO 835
Vidrio sodocálcico
0,10 ml
±0,02 ml
Pipeta con perilla
B
5/pack
25 ml