Learn More
Gibco™ Activador de T de ratón Dynabeads™ CD3/CD28 para expansión y activación de células T
Gránulos superparamagnéticos de 4,5 μm con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28 unidos covalentemente a la superficie de los gránulos.
208.00€ - 2230.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Células T (población total) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO9001 and ISO13485 |
Clonalidad | Monoclonal |
Concentración | 4 x 10 7 Beads/mL |
Descripción | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
Includes: Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% bovine serum albumin (HSA)
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10064903
|
Gibco™
11456D |
0,4 mL |
208.00€
0.40 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10022593
|
Gibco™
11452D |
2 mL |
864.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10266443
|
Gibco™
11453D |
5 x 2 mL |
2230.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los CD3/CD28 de activador de linfocitos T de ratón Dynabeads están diseñados para la activación y expansión de linfocitos T de ratón con fines de investigación.
- Activación de células T, sin necesidad de células alimentadoras
- Células activadas que conservan su función in vivo
- Máxima reproducibilidad sin contaminación por anticuerpos solubles o mitógenos
- Expansión de hasta 1000 veces la célula T en dos semanas
- Tipo de célula: Células T (población total)
- Producto final: Células
- Reactividad: Ratón
- Tipo de muestra: Cultivos celulares, ganglios linfáticos, bazo
- Especie diana: Ratón
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células de ratón
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Células T (población total) | |
Monoclonal | |
Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads | |
Activation and Expansion of T-cells | |
Activador de células T de ratón CD3/CD28 | |
Hámster | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Ganglio linfático, bazo | |
Epoxi | |
Monosized 4.5 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
ISO9001 and ISO13485 | |
4 x 10 7 Beads/mL | |
Brown | |
Poliestireno magnético | |
DynaMag™ Magnet | |
Dynabeads Untouched o Dynabeads FlowComp | |
Ratón | |
Temperatura ambiente | |
Ratón | |
4,5 μm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses a partir de la fecha de fabricación