Learn More
Gibco™ Activador de T de ratón Dynabeads™ CD3/CD28 para expansión y activación de células T
Tienda Gibco ProductosDescripción
Includes
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% bovine serum albumin (HSA)
Los CD3/CD28 de activador de linfocitos T de ratón Dynabeads están diseñados para la activación y expansión de linfocitos T de ratón con fines de investigación.
- Activación de células T, sin necesidad de células alimentadoras
- Células activadas que conservan su función in vivo
- Máxima reproducibilidad sin contaminación por anticuerpos solubles o mitógenos
- Expansión de hasta 1000 veces la célula T en dos semanas
- Tipo de célula: Células T (población total)
- Producto final: Células
- Reactividad: Ratón
- Tipo de muestra: Cultivos celulares, ganglios linfáticos, bazo
- Especie diana: Ratón
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células de ratón
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (población total) |
| Certificaciones/conformidad | ISO9001 and ISO13485 |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Concentración | 4 x 10 7 Beads/mL |
| Contenido y almacenamiento | 5 x 2 ml de Dynabeads™ CD3/CD28 activadores de células T de ratón suministrados como una suspensión que contiene 4 × 107 Dynabeads™/ml en una solución salina tamponada con fosfato (PBS) con un pH de 7,4 y seroalbúmina bovina (BSA) al 0,1 %. Almacenar a: 2 °C a 8 °C. |
| Descripción | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
| Color | Brown |
| Para utilizar con (aplicación) | Activation and Expansion of T-cells |
| Material | Poliestireno magnético |
| Tipo de producto | Activador de células T de ratón CD3/CD28 |
| Mostrar más |