missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFP Rabbit, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech ChromoTek
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Chromotek PABG1-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Rabbit polyclonal antibody to Green Fluorescent Protein
Especificaciones
GFP | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Primary | |
IgG2a |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
100 μL | |
Shipped on blue ice. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Aliquot upon delivery. Store at -20°C or -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. Stable for one year. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
GFP Rabbit, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech ChromoTek > 100 μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido