missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFP Rabbit, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech ChromoTek
Descripción
Rabbit polyclonal antibody to Green Fluorescent Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GFP |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | Shipped on blue ice. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Aliquot upon delivery. Store at -20°C or -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. Stable for one year. |
| Isotype | IgG2a |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?