missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gel Casting Trays for TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis System
Accessory for use with TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis System.
93.50€ - 134.00€
Especificaciones
Tipo | Bandeja de fundición de geles |
---|---|
Anchura (métrico) | 100 mm |
Código de producto | Marca | Longitud de la placa (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la placa (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11786155
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11796155
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11776155
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
- UV transparent gel trays allow for placement directly onto a UV transilluminator for gel viewing once stained
- Asymmetric electrode offset - prevents accidental polarity reversal ensuring no possibility of sample loss into the buffer
- aluminum casting gates - ensure easy casting of the gel inside or outside of the tank.They slide into pre-formed grooves at the end of the gel tray providing a secure seal against gel leakage
- Available in three different dimensions
Specifications
Bandeja de fundición de geles | |
100 mm |