Learn More
Fisherbrand™ Gel Casting Trays for TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis System
Accessory for use with TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis System.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11776155
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Las bandejas de gel transparente UV permiten la colocación directa en un transiluminador UV para la visualización de gel una vez teñido
  • Desplazamiento asimétrico del electrodo: evita la inversión accidental de la polaridad garantizando que no se produzca la pérdida de muestra en el tampón
  • Puertas de fundición de aluminio: garantizan una fácil fundición del gel dentro o fuera del depósito. Se deslizan hacia ranuras preformadas en el extremo de la bandeja de gel, proporcionando un sellado seguro frente a la fugas de gel
  • Disponibles en tres tamaños distintos
Especificaciones
Especificaciones
Bandeja de fundición de geles
70 mm
100 mm