Learn More
Fisherbrand™ Gel Casting Trays for TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis System
Accessory for use with TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis System.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Las bandejas de gel transparente UV permiten la colocación directa en un transiluminador UV para la visualización de gel una vez teñido
- Desplazamiento asimétrico del electrodo: evita la inversión accidental de la polaridad garantizando que no se produzca la pérdida de muestra en el tampón
- Puertas de fundición de aluminio: garantizan una fácil fundición del gel dentro o fuera del depósito. Se deslizan hacia ranuras preformadas en el extremo de la bandeja de gel, proporcionando un sellado seguro frente a la fugas de gel
- Disponibles en tres tamaños distintos
Especificaciones
Bandeja de fundición de geles | |
100 mm | |
100 mm |