Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Maleimide)
For the selective labeling of free sulfhydryl groups such as cysteine residues in peptides, proteins, and oligonucleotides
344.00€ - 4105.00€
Especificaciones
Contenido del kit | Paquetes de papel de aluminio; cada uno contiene 1, 5 o 25 mg de tinte seco |
---|---|
Intervalo de pH | De 3 a 10 |
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10479724
|
Cytiva
PA15631 |
Cy5.5 | Maleimida con Cy5,5 | 1 mg |
452.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11515085
|
Cytiva
PA15636 |
Cy5.5 | Maleimida con Cy5,5 | 25 mg |
4105.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11545085
|
Cytiva
PA15136 |
Cy5 | Maleimida Cy5 | 25 mg |
4046.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11555085
|
Cytiva
PA15130 |
Cy5 | Maleimida Cy5 | 5 mg |
1180.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10637475
|
Cytiva
PA13131 |
Cy3 | Maleimida Cy3 | 1 mg |
395.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10248624
|
Cytiva
PA15131 |
Cy5 | Maleimida Cy5 | 1 mg |
344.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11515095
|
Cytiva
PA13130 |
Cy3 | Maleimida con Cy3 | 5 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11525085
|
Cytiva
PA15630 |
Cy5.5 | Maleimida con Cy5,5 | 25 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
The use of mono-reactive maleimides is particularly suited to antibody labeling since the dye molecules are introduced away from the antibody binding site, increasing the chance that functionality of the labeled molecule will be unimpaired.
- Suitable for the labeling of antibodies
- Example protocols included with each dye pack
Antibody labeling
Especificaciones
Paquetes de papel de aluminio; cada uno contiene 1, 5 o 25 mg de tinte seco | |
De 3 a 10 |