Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Maleimide)
For the selective labeling of free sulfhydryl groups such as cysteine residues in peptides, proteins, and oligonucleotides
Marca: Cytiva PA15131
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
El uso de maleimidas monoreactivas es útil para el etiquetado de anticuerpos, ya que las moléculas de tinte se introducen fuera de los puntos de unión de anticuerpos, lo que aumenta la posibilidad de que la funcionalidad de la molécula etiquetada permanezca intacta
- Adecuado para el etiquetado de anticuerpos
- Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte
Etiquetado de anticuerpos
Especificaciones
Para el etiquetado a través de grupos de tiol para su uso en aplicaciones de fluorescencia de estado estable, FP y aplicaciones FRET | |
Maleimida Cy5 | |
De 3 a 10 | |
Soluble en agua fría y agua caliente | |
Cy5 |
1 mg | |
Envases de papel de aluminio, cada uno con 1, 5 o 25mg de colorante seco | |
791,95 | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. | |
Azul |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.