Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Maleimide)
For the selective labeling of free sulfhydryl groups such as cysteine residues in peptides, proteins, and oligonucleotides
Marca: Cytiva PA15631
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
El uso de maleimidas monoreactivas es útil para el etiquetado de anticuerpos, ya que las moléculas de tinte se introducen fuera de los puntos de unión de anticuerpos, lo que aumenta la posibilidad de que la funcionalidad de la molécula etiquetada permanezca intacta
- Adecuado para el etiquetado de anticuerpos
- Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte
Etiquetado de anticuerpos
Especificaciones
Para el etiquetado a través de grupos de tiol para su uso en aplicaciones de fluorescencia de estado estable, FP y aplicaciones FRET | |
Maleimida con Cy5,5 | |
De 3 a 10 | |
Soluble en agua fría y agua caliente | |
Cy5.5 |
1 mg | |
Envases de papel de aluminio, cada uno con 1, 5 o 25mg de colorante seco | |
1128,42 | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. | |
Azul oscuro |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1