Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Not Deactivated)
Helps in maintaining a high performance chromatography system
27.45€ - 251.00€
Especificaciones
Tipo | Tubos de sílice fundida no desactivada de 0,22mm × 0,15mm × 10 m (DE × DI × L) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | GC, LC y biotecnología |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15258823
|
Trajan Scientific and Medical™
062461 |
0,25 mm | 0,15 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15258833
|
Trajan Scientific and Medical™
062474 |
0,15 mm | 0,285 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15208843
|
Trajan Scientific and Medical™
062481 |
0,53 mm | 0,68 mm | 10 m |
148.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15238823
|
Trajan Scientific and Medical™
062458 |
0,01 mm | 0,285 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15278833
|
Trajan Scientific and Medical™
062476 |
0,22 mm | 0,363 mm | 25 m |
251.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12750740
|
Trajan Scientific and Medical™
062710 |
0,025 mm | 0,363 mm | 1 m |
27.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13184359
|
Trajan Scientific and Medical™
062711 |
0,05 mm | 0,363 mm | 1 m |
27.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12760740
|
Trajan Scientific and Medical™
062712 |
0,075 mm | 0,363 mm | 1 m |
27.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15288833
|
Trajan Scientific and Medical™
062478 |
0,32 mm | 0,43 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15258843
|
Trajan Scientific and Medical™
062713 |
0,15 mm | 0,363 mm | 1 m |
27.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15268843
|
Trajan Scientific and Medical™
062714 |
0,1 mm | 0,363 mm | 1 m |
27.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15218823
|
Trajan Scientific and Medical™
062454 |
0,11 mm | 0,17 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15278823
|
Trajan Scientific and Medical™
062463 |
0,05 mm | 0,22 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15208833
|
Trajan Scientific and Medical™
0624685 |
0,1 mm | 0,2 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15228823
|
Trajan Scientific and Medical™
062457 |
0,11 mm | 0,17 mm | 25 m |
251.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15228833
|
Trajan Scientific and Medical™
062470 |
0,1 mm | 0,363 mm | 25 m |
251.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15228843
|
Trajan Scientific and Medical™
062492 |
0,25 mm | 0,363 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15238833
|
Trajan Scientific and Medical™
062472 |
0,15 mm | 0,22 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15248823
|
Trajan Scientific and Medical™
062460 |
0,25 mm | 0,285 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15248833
|
Trajan Scientific and Medical™
062473 |
0,15 mm | 0,22 mm | 25 m |
251.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15268823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624625 |
0,04 mm | 0,14 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15288823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624635 |
0,05 mm | 0,15 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15298823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624655 |
0,06 mm | 0,22 mm | 10 m |
116.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15298833
|
Trajan Scientific and Medical™
062479 |
0,32 mm | 0,43 mm | 25 m |
251.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- High quality fused silica tubing
- Tubing protected with high temperature polyimide resin
- Used in a wide range of GC, LC and biotechnology applications
Especificaciones
Tubos de sílice fundida no desactivada de 0,22mm × 0,15mm × 10 m (DE × DI × L) | |
GC, LC y biotecnología |