Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Not Deactivated)
Helps in maintaining a high performance chromatography system
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 062492
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tubos de sílice fundida de alta calidad
- Tubos protegidos con resina de poliimida de alta temperatura
- Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de GC, LC y biotecnología
Especificaciones
Tubos de sílice fundida no desactivada de 0,363mm × 0,25mm × 10 m (DE × DI × L) | |
0,25 mm | |
10 m |
GC, LC y biotecnología | |
0,363 mm |