Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubos de sílice fundida (no desactivada) para GC
Código de producto. 12760740
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
1 m
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
12760740 1 m 0,075 mm 0,363 mm cada uno
15258823 10 m 0,25 mm 0,15 mm 10 metros
15258833 10 m 0,15 mm 0,285 mm 10 metros
15208843 10 m 0,53 mm 0,68 mm 10 metros
15238823 10 m 0,01 mm 0,285 mm 10 metros
15278833 25 m 0,22 mm 0,363 mm 25 metros
12750740 1 m 0,025 mm 0,363 mm cada uno
13184359 1 m 0,05 mm 0,363 mm cada uno
15288833 10 m 0,32 mm 0,43 mm 10 metros
15258843 1 m 0,15 mm 0,363 mm cada uno
15268843 1 m 0,1 mm 0,363 mm cada uno
15218823 10 m 0,11 mm 0,17 mm 10 metros
15278823 10 m 0,05 mm 0,22 mm 10 metros
15208833 10 m 0,1 mm 0,2 mm 10 metros
15228823 25 m 0,11 mm 0,17 mm 25 metros
15228833 25 m 0,1 mm 0,363 mm 25 metros
15228843 10 m 0,25 mm 0,363 mm 10 metros
15238833 10 m 0,15 mm 0,22 mm 10 metros
15248823 10 m 0,25 mm 0,285 mm 10 metros
15248833 25 m 0,15 mm 0,22 mm 25 metros
15268823 10 m 0,04 mm 0,14 mm 10 metros
15288823 10 m 0,05 mm 0,15 mm 10 metros
15298823 10 m 0,06 mm 0,22 mm 10 metros
15298833 25 m 0,32 mm 0,43 mm 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 12760740 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 062712
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Ayuda a mantener un sistema de cromatografía de alto rendimiento
  • Tubos de sílice fundida de alta calidad
  • Tubos protegidos con resina de poliimida de alta temperatura
  • Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de GC, LC y biotecnología
Especificaciones
Tipo Tubos
Para utilizar con (aplicación) GC, LC y biotecnología
Diámetro interior (métrico) 0,075 mm
Diámetro exterior (imperial) 0,363 mm
Longitud global (métrico) 1 m