Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubos de sílice fundida (no desactivada) para GC
Código de producto. 15298833
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
1 m
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Unit Size
15298833 25 m 0,32 mm 0,43 mm 25 metros
15258823 10 m 0,25 mm 0,15 mm 10 metros
15258833 10 m 0,15 mm 0,285 mm 10 metros
15208843 10 m 0,53 mm 0,68 mm 10 metros
15238823 10 m 0,01 mm 0,285 mm 10 metros
15278833 25 m 0,22 mm 0,363 mm 25 metros
12750740 1 m 0,025 mm 0,363 mm cada uno
13184359 1 m 0,05 mm 0,363 mm cada uno
12760740 1 m 0,075 mm 0,363 mm cada uno
15288833 10 m 0,32 mm 0,43 mm 10 metros
15258843 1 m 0,15 mm 0,363 mm cada uno
15268843 1 m 0,1 mm 0,363 mm cada uno
15218823 10 m 0,11 mm 0,17 mm 10 metros
15278823 10 m 0,05 mm 0,22 mm 10 metros
15208833 10 m 0,1 mm 0,2 mm 10 metros
15228823 25 m 0,11 mm 0,17 mm 25 metros
15228833 25 m 0,1 mm 0,363 mm 25 metros
15228843 10 m 0,25 mm 0,363 mm 10 metros
15238833 10 m 0,15 mm 0,22 mm 10 metros
15248823 10 m 0,25 mm 0,285 mm 10 metros
15248833 25 m 0,15 mm 0,22 mm 25 metros
15268823 10 m 0,04 mm 0,14 mm 10 metros
15288823 10 m 0,05 mm 0,15 mm 10 metros
15298823 10 m 0,06 mm 0,22 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15298833 Supplier Trajan Scientific and Medical™ Supplier No. 062479
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ayuda a mantener un sistema de cromatografía de alto rendimiento
  • Tubos de sílice fundida de alta calidad
  • Tubos protegidos con resina de poliimida de alta temperatura
  • Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de GC, LC y biotecnología
Specifications
Tipo Tubos
Para utilizar con (aplicación) GC, LC y biotecnología
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Diámetro exterior (imperial) 0,43 mm
Longitud global (métrico) 25 m