Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento GC de entrada Spme para Shimadzu 17A y 2014, 0,75 mm de DI
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 09208901
Código de producto. 12984021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.15€
    41.10€ / cada uno
    Ahorro 1.05€
    2% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-11-2025
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Especificaciones
95 mm
0,75 mm
Instrumentos para GC Shimadzu
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento SPME
5 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento GC de entrada Spme para Shimadzu 17A y 2014, 0,75 mm de DI >