Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap
Marca:  Macherey-Nagel™ 723714.25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10184651
  • 580.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Especificaciones
0,8 mm
0,53 mm
250 °C
1 unidad
Paso de retención de columna GC
Disolventes y especialmente para análisis de metanol y agua
25 m
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap > D.I.: 0,53mm; longitud: 25 m