Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP624 para GC
Columnas capilares BP624 para GC: fase polar diseñada para el análisis de compuestos orgánicos volátiles de la EPA
Marca:  Trajan™ 054835
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12915581
  • 1585.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Descripción
  • Fase polar
  • Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Especificaciones
230/240 °C
0,53 mm
3 μm
Polar alto
Columna capilar BP624 para GC
De 0 °C a 240 °C
50 m
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan™ Columnas capilares BP624 para GC > Grosor de la película: 3 um; DI: 0,53mm; longitud: 50 m