Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP624 para GC
Descripción
- Fase polar
- Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 230/240 °C |
| Tipo | Columna capilar BP624 para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,22 mm |
| Intervalo de temperatura | De 0 °C a 240 °C |
| Grosor de película | 1,2 mm |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Polaridad | Polar alto |
| Cantidad | 1 unidad |