Learn More
3M™ Cartucho de gas y vapor, Serie 6000
Combina una excelente protección con una extraordinaria comodidad y equilibrio. El cartucho de gas y vapor 3M tiene una forma trapezoidal y funciona con máscaras faciales completas y medias que tienen sistemas de conexión en bayoneta.
Marca: 3M™ 7000034751
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Each filter has a colored band using the EN14387 classification system, to denote the nature of the protection it provides.- Trapezoidal-shaped gas and vapor filters combine excellent protection with superb comfort and balance
- Lightweight, low breathing resistance, and well balanced when fitted to appropriate mask
- Provides excellent field of vision as a result of the unique trapezoidal shape.
- Filters can be used on 3M™ Facemasks fitted with a bayonet connections system
Especificaciones
A1 | |
Bayoneta | |
Cartucho de gas y vapor | |
Half and Full Facemasks |
EN14387:2004 + A1:2008 | |
Organic Vapors bp>65°C | |
En cualquier lugar donde se utilicen pinturas convencionales (sujeto a las condiciones de uso), fabricación de vehículos, fabricación y renovación de aeronaves, fabricante y uso de tintas y tintes, fabricante y uso de adhesivos, fabricante de pinturas y barnices, fabricante y uso de resinas | |
8/paq. |
Título del producto
3M™ Cartucho de gas y vapor, Serie 6000 > Model: 6051; Filter type: A1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido