Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Diseñadas para proporcionar una mayor resistencia a los disolventes, un mayor rango de temperatura y una mayor suavidad de funcionamiento.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 007866
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13146105
  • 196.00€ / cada uno
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Punta de PTFE (émbolo)
0,20 mm
estanco a los gases
57 mm
Fijo
26 G
0,47 mm
500 μl
Cono
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip >