Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
250 μl
500 μl
500 ml
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,11 mm
0,20 mm
0,32 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
Longitud de la aguja (métrico):
57 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Specifications
Specifications
| Material | Punta de PTFE (émbolo) |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Tipo de producto | estanco a los gases |
| Volumen (métrico) | 500 ml |
| Longitud de la aguja (métrico) | 57 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Tipo de conexión | Fijo |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction