Learn More
BOLA Gas Inlet Tubes
Gas Inlet Tubes M 8 x 1 mm, hose connector 9 mm, Bore 5 mm
23.00€ - 29.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10631332
|
BOLA
N1502-02 |
200 mm |
23.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10237121
|
BOLA
N1502-06 |
600 mm |
29.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- For constructing a gas washing equipment.
- Tube with inner diameter 5 mm, one side with hose connector dia. 9 mm for connecting tubing, other side with thread M 8x1 for connecting a gas frit or a gas distributor.
Especificaciones
Autoclavable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BOLA Gas Inlet Tubes