Learn More
BOLA Gas Inlet Tubes
Código de producto. 10237121
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10237121 600 mm cada uno
10631332 200 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10237121
Marca: BOLA N150206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gas Inlet Tubes M 8 x 1 mm, hose connector 9 mm, Bore 5 mm
  • For constructing a gas washing equipment.
  • Tube with inner diameter 5 mm, one side with hose connector dia. 9 mm for connecting tubing, other side with thread M 8x1 for connecting a gas frit or a gas distributor.
Especificaciones
Longitud (métrico) 600 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable