Learn More
BOLA Gas Inlet Tubes
Gas Inlet Tubes M 8 x 1 mm, hose connector 9 mm, Bore 5 mm
Marca:  BOLA N1502-02
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10631332
  • 23.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Descripción
  • For constructing a gas washing equipment.
  • Tube with inner diameter 5 mm, one side with hose connector dia. 9 mm for connecting tubing, other side with thread M 8x1 for connecting a gas frit or a gas distributor.
Especificaciones
Especificaciones
200 mm
Autoclavable
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BOLA Gas Inlet Tubes > Length 200 mm