Learn More
Draeger Filtro de gas para filtro X-plore™ Rd40
Click to view available options
Modelo:
940 A2B2
940 K2
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Descripción
- Filtro de gas para filtro Draeger X-plore™ Rd40
- Amplia gama de filtros disponibles
- Los filtros de gas y los filtros combinados tienen una vida útil Chelf de seis años a partir de la fecha de fabricación
- Los filtros se envasan individualmente, lo que garantiza una protección óptima de los filtros sin usar
- Embalaje reutilizable
- Compatibilidad total de la base de datos Draeger VOICE de sustancias peligrosas
- la carcasa de aluminio garantiza la detección sencilla de los daños en el filtro, lo que proporciona una seguridad adicional
- Marcado CE según EN 14387 y/o EN 143
- Conexión de rosca RD40, adecuada para su uso con máscaras faciales completas y medias
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones (EN) | Marcado CE según EN 14387 y/o EN 143 |
Tipo de producto | Filtro de gas |
Para utilizar con (equipo) | Filtro de gases para filtro Draeger X-Plore™ Rd40 de mascarilla facial media o completa con respirador |
Modelo | 940 K2 |
Tamaño de rosca (métrico) | 40 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Draeger Filtro de gas para filtro X-plore™ Rd40 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido