Learn More
Draeger Filtro de gas para filtro X-plore™ Rd40
Los filtros de protección respiratoria Draeger limpian el aire respirable de contaminantes con un método económico y eficaz.
Marca:  Draeger 6738779
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12691925
  • 30.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Ver promociones disponibles
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filtro de gas para filtro Draeger X-plore™ Rd40
  • Amplia gama de filtros disponibles
  • Los filtros de gas y los filtros combinados tienen una vida útil Chelf de seis años a partir de la fecha de fabricación
  • Los filtros se envasan individualmente, lo que garantiza una protección óptima de los filtros sin usar
  • Embalaje reutilizable
  • Compatibilidad total de la base de datos Draeger VOICE de sustancias peligrosas
  • la carcasa de aluminio garantiza la detección sencilla de los daños en el filtro, lo que proporciona una seguridad adicional
  • Marcado CE según EN 14387 y/o EN 143
  • Conexión de rosca RD40, adecuada para su uso con máscaras faciales completas y medias
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE según EN 14387 y/o EN 143
Filtro de gases para filtro Draeger X-Plore™ Rd40 de mascarilla facial media o completa con respirador
40 mm
Filtro de gas
940 A2B2
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Draeger Filtro de gas para filtro X-plore™ Rd40 > Modelo:940 A2B2