Learn More
Draeger Safety Filtros de gases 105 AX
El filtro de gas de seguridad Draeger AX 105 es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones e industrias.
Marca: Draeger Safety 6738863
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bajo coste y eficaz en la protección de los contaminantes
- Se suministran envasadas individualmente para garantizar una protección óptima
- Las etiquetas de colores garantizan que los gases se puedan identificar fácilmente
- 6 años de vida útil (desde la fecha de producción)
- Homologación CE (EN 141:2000 Re. EN 14387, EN 143-2000, EN 371)
- Con la aprobación de SAI Global (Australia)
Especificaciones
RD40 | |
1 unidad |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Draeger Safety Filtros de gases 105 AX > Tipo de conexión: Rd40
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido