Learn More
2,4-pentanedionato de gadolinio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64438-54-6 | C15H21GdO6 | 454.58 g/mol
88.65€ - 303.00€
CAS 64438-54-6
Fórmula molecular C15H21GdO6
Peso molecular (g/mol) 454.58
Número MDL MFCD00013493
Clave InChI PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PubChem CID 131675701
Nombre IUPAC gadolinium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11396648
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013204.06
5 g
88.65€
5 g
11386648
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013204.14
25 g
303.00€
25 g
Descripción
Descripción
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
64438-54-6
454.58
PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
131675701
[Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
C15H21GdO6
MFCD00013493
gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
gadolinium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
Especificaciones
Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Polvo
C15H21GdO6
gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
gadolinium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
131675701
99.9%
Hygroscopic
64438-54-6
(REO)
MFCD00013493
Insoluble in water.
[Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
454.58
454.58 (Anhydrous)
Reacton™
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,4-pentanedionato de gadolinio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals