Learn More
Liebherr™ Congelador con refrigeración estática
Diseñado para un almacenamiento óptimo de materiales y muestras congelados. El congelador Liebherr™ con refrigeración estática está disponible con 3 o 14 cestillas o 14 cajones sólidos. Elija entre exteriores de color blanco o de acero inoxidable. Los congeladores de gran capacidad incluyen controles electrónicos para temperaturas estables.
2522.82€ - 2733.45€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 472 L |
---|---|
Intervalo de temperatura | De - 14 °C a - 28 °C |
Modelo de puerta | Swingline |
No. of Doors | 1 |
Lado abisagrado | Derecha intercambiable |
Código de producto | Marca | Color | Cajones | Ruedas giratorias | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cajones | Ruedas giratorias | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11933047
|
Liebherr™
GG 5210 |
Blanco | Cestillos de alambre | Pies ajustables |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12998594
|
Liebherr™
GG 5210 |
Blanco | Cestillos de alambre | Pies ajustables |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Congelador de laboratorio avanzado para el almacenamiento de muestras congeladas- Temperatura ajustable que se puede definir en un nivel preciso para ofrecer la máxima estabilidad de la temperatura
- Panel de control con pantalla digital con alarmas sonoras y visuales de apertura de puerta y alta temperatura
- Congelación automática y enfriamiento rápido tras la apertura de la puerta con refrigerante ecológico
- Materiales de máxima calidad y mano de obra profesional durante una larga vida de servicio
- Funciones optimizadas y componentes de alto rendimiento
- Suministrado con 14 cestillas o cajones sólidos en las unidades de la serie 5000 y 3 cestillas en unidades de la serie 4000
- Puerta reversible con bloqueo de seguridad para el almacenamiento seguro de productos valiosos
Especificaciones
472 L | |
Swingline | |
Derecha intercambiable | |
7 placas de evaporador | |
14 (2 × 7) | |
Electrónico | |
Manual | |
220/240 V |
De - 14 °C a - 28 °C | |
1 | |
Plástico blanco | |
60 kg | |
Digital, externo | |
Temperature alarm | |
1,5 A |